Learn More
Enoxacin, TRC
Artikelnummer. 30134407
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134407 5 g 5 Gramm
30133433 1 g 1 Gramm
30008728 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134407 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE5576005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74011-58-8
Summenformel C15 H17 F N4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 320.32
Synonym 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)- (9CI, ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid (ACI), 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-4-ium-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylate, AT 2266, CI 919, Enofloxacin, Enofloxacine, Enoksetin, Enoxacine, ENOXOR, Flumark, MeSH ID: D015365, NSC 629661, PD 107779, Penetrex, Penetrex (pharmaceutical)
IUPAC-Name 1-Ethyl-6-Fluor-4-Oxo-7-Piperazin-1-yl-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enoxacin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
Formelmasse 320.1285
Reinheit (%) >95%