Learn More
Enrofloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480958
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16480958 5 g 5 Gramm
16478508 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480958 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0502
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enrofloxacin
Physikalische Form Solid
CAS 93106-60-6
Farbe Light Yellow
Menge 5 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22FN3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY Vp 2674 PD160788
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCN(CC)CC4)=C3)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 359.39
Formelmasse 359.39
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research