Learn More
Enrofloxacin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478508
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16478508
Marke: Medchem Express HYB0502
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Enrofloxacin (BAY Vp 2674) is an effective antibiotic with an MIC90 of 0.312 μg/mL for Mycoplasma bovis.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enrofloxacin
Physikalische Form Solid
CAS 93106-60-6
Farbe Light Yellow
Menge 10 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H22FN3O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BAY Vp 2674 PD160788
Löslichkeitsinformationen DMSO : 10 mg/mL (27.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.78 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4CCN(CC)CC4)=C3)C1=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 359.39
Formelmasse 359.39
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.