Learn More
Entecavir monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Entecavir monohydrate (BMS200475 monohydrate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Entecavir monohydrate |
| CAS | 209216-23-9 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C12H17N5O4 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | BMS200475 monohydrateSQ34676 monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 50 mg/mL (169.33 mM) ∣H2O : 2.8 mg/mL (9.48 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2[C@@H]3C([C@H](CO)[C@@H](O)C3)=C.O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 295.29 |
| Mehr anzeigen |