missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Entospletinib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16486938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16486938

Marke: Medchem Express HY15968

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.

Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Entospletinib
Physikalische Form Solid
CAS 1229208-44-9
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21N7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym GS-9973
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 43 mg/mL (104.51 mM)
SMILES C12=NC=CN1C=C(C3=CC4=C(C=C3)C=NN4)N=C2NC5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5
Molekulargewicht (g/mol) 411.46
Formelmasse 411.46
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt