Learn More
Entospletinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16487016
Marke: Medchem Express HY15968
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Entospletinib (GS-9973) is an orally bioavailable, selective Syk inhibitor with an IC50 of 7.7 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Entospletinib
Physikalische Form Solid
CAS 1229208-44-9
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H21N7O
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym GS-9973
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 43 mg/mL (104.51 mM)
SMILES C12=NC=CN1C=C(C3=CC4=C(C=C3)C=NN4)N=C2NC5=CC=C(N6CCOCC6)C=C5
Molekulargewicht (g/mol) 411.46
Formelmasse 411.46
Reinheit (%) 99.41%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.