Learn More
Memmert™ ENTRY PORT 14 MM REAR - STATE LOCATION für S75
Optionaler Eingangsanschluss für gekühlten Inkubator. Memmert™ Eingangsanschluss, Pelitier gekühlter Inkubator kann in spezielle Positionen auf der Rückseite platziert werden (angeben).
Marke: Memmert™ S75D6
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01100kg
Description
- Kann durch Klappe geschlossen werden
- In speziellen Positionen auf der Rückseite
- 14 mm lichter Durchmesser
Specifications
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
14 mm | |
Entry Port |