Learn More
Enzastaurin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476567
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16476567 5 mg 5 Milligramm
16450976 200 mg -
16450217 50 mg 50 Milligramm
16423848 10 mg 10 Milligramm
16414886 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10342
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Enzastaurin
CAS 170364-57-5
Farbe Orange
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C32H29N5O2
Menge 5 mg
Synonym LY317615
Löslichkeitsinformationen DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O
Molekulargewicht (g/mol) 515.61
Formelmasse 515.61
Reinheit (%) 99.44%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease