Learn More
Invitrogen™ EnzChek™ 3C-like Protease (3CLpro) & Papain-like Protease (PLpro) Assay Kits
Beschreibung
Mit den EnzChek 3CLPro- und PLpro Assay-Kits können Sie Hemmer von SARS-CoV-2 3C-ähnlicher Protease (3CLPro) und Papain-ähnlicher Protease (PLpro) einfach und schnell quantifizieren. Diese Kits können zum Screening und zur Profilierung von Inhibitoren von 3CLPro und PLpro verwendet werden und enthalten alle Reagenzien zur Bestimmung der Protease-Aktivität, einschließlich eines positiven Kontrollinhibitors. Die Aktivität von 3CLPro und PLpro kann direkt mit einer 96 Well-Platte und einem Mikrotiterplatten-Lesegerät korreliert werden.
EnzChek 3CLPro und PLpro Assay-Kits bieten folgende Funktionen:
• Empfindlich — Detektion von nur 3 ng von 3CLPro oder 6 ng von PLpro
• Schnell — weniger als zwei Stunden für Ergebnisse
• Einfach — Einfach zu bedienen und ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz
3CLPro, auch als Hauptprotease (Mpro) bekannt, und PLpro sind entscheidende Enzyme für die Verarbeitung viraler Polyproteine und wurden aufgrund ihrer Rolle im SARS-CoV-2-Virus-Lebenszyklus als ein vielversprechendes Drogenziel für die Blockierung der viralen Replikation identifiziert. Die homogenen EnzChek 3CLpro und PLpro Assay-Kits eignen sich ideal für das einfache Screening und die Quantifizierung von Inhibitoren von 3CLPro und PLpro.
Die EnzChek 3C-ähnlichen 3CLPro- und PLpro Assay-Kits enthalten ein fluorogenes Protease-spezifisches Substrat, SARS-CoV-2 3CLPro oder PLpro, Positivkontrollhemmer und Assay-Puffer. Fügen Sie einfach Ihren gewünschten Inhibitor hinzu. Die Protease-katalysierte Hydrolyse setzt das fluoreszierend markierte Peptid frei, und die Protease-Aktivität kann direkt anhand der Veränderung des Fluoreszenzsignals mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät quantifiziert werden (z. B. 360 nm, Em: 460 nm)
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisverfahren | Fluorometrisch |
| Produkttyp | Assay |
| Konjugat | AMC |
| Kitinhalt | Papain-ähnliches Protease (PLpro) SAR-Cov-2, Protease-Assay-Puffer, Papain-ähnliches Protease (PLpro) fluoreszierendes Substrat, GRL0617 (positiver Kontrollinhibitor), Pufferadditiv A |
| Assay | Papain-ähnliche Protease (PLpro) |
| Zielstruktur für Medikament | Papain-ähnliche Protease (PLpro) |
| Anregung/Emission | 360/460 |
| Anzahl Reaktionen | 5 x 100 Assays |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät |