Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ 384 Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination. Sie verfügen über eine definierte Fluiddynamik, niedrige Benetzbarkeit und hohe Wärmebeständigkeit
925.00 €
Spezifikation
Gefiltert | ja |
---|---|
Sterilität | ja |
Farbe | farblose Spitzen |
Zertifizierung/Konformität | EN 1822 |
Eigenschaften | PCR-frei |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16442285
|
Eppendorf™
0030078853 |
42 mm | 0,1 bis 20 μl |
925.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16452285
|
Eppendorf™
0030078861 |
53 mm | 0,5 bis 100 μl |
925.00 €
3840 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- ep Dualfilter T.I.P.S. 384-Pipettenspitzen bilden zusammen mit den 16- und 24-Kanal-Ausführungen der Research plus und Xplorer plus ein System, das äußerste Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet.
- Die innovative SOFTattach-Technologie sorgt für eine zuverlässige Passform und Dichtigkeit der Spitzen, wobei gleichzeitig die Bedienkräfte auf ein Minimum reduziert werden.
- Befüllen Sie eine ganze 384-Well-Platte, ohne dass sich dabei Pipettenspitzen lockern
- Dank hervorragender Koaxialität ist eine perfekte Spitzenausrichtung für Sicherheit beim Bewegen von Platten und beim Flüssigkeitstransfer garantiert
- Die Form der Spitze der ep Dualfilter T.I.P.S. 384 ist perfekt an die Wells der 384-Well-Platten angepasst
- Doppelter Schutz für Pipette und Probe gegen Aerosole1) und Biomoleküle
- Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter
- Zertifikat über die Filterwirksamkeit gemäß EN 1822 erhältlich unter
- Erhältlich als Racks
- Verfügbar in folgenden Reinheitsgraden: PCR clean und sterile
1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
Spezifikation
ja | |
farblose Spitzen | |
PCR-frei | |
3840 Spitzen | |
10 Gestelle × 384 Spitzen | |
ep Dualfilter T.I.P.S.™ |
ja | |
EN 1822 | |
Gestell | |
Verbrauchsmaterialien | |
Luftpolsterung | |
Polypropylen |