Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Zum Schutz von Pipette und Probe gegen unerwünschte und unbemerkte Kontaminationen durch Aerosole, Tropfen und Spritzer. Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Die Filterspitzen verfügen über einen zweiphasigen Filter zum Schutz vor Kontamination.
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 1822 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA/RNA- und Proteinanwendungen |
Format | Gestell |
Beschreibung
- Zwei Filterschichten
- Bietet doppelten Schutz gegen Aerosole und Biomoleküle zum Schutz von Pipette und Probe
- Frei von PCR-Inhibitor-Additiven
- Zuverlässige nachgeschaltete Ergebnisse
- Bietet hohe Reinheit und Qualität
Anwendungen
- DNA-Anwendungen (z. B. PCR)
- RNA-Anwendungen (z. B. Genexpressionsanalyse)
- Proteinanwendungen (z. B. Antikörperforschung)
- Zellkulturanwendungen (z. B. Medien)
- Anwendungen mit radioaktiven Stoffen
- Alle Anwendungen, die Aerosol-bindende Flüssigkeiten verwenden
Spezifikation
EN 1822 | |
DNA/RNA- und Proteinanwendungen | |
Gestell |