Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ SealMax Filterspitzen
ep Dualfilter T.I.P.S. SealMax-Filterspitzen kombinieren den zuverlässigen und bewährten Zwei-Phasen-Filter zum Schutz von Probe und Pipette mit einer innovativen Flüssigkeits- und Feuchtigkeitsbarriere.
203.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Gefiltert | ja |
---|---|
Sterilität | ja |
Farbe | farblose Spitzen |
Zertifizierung/Konformität | EN 1822 |
Eigenschaften | PCR-frei |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16442275
|
Eppendorf™
0030078691 |
34 mm | 0,1 bis 10 μl |
213.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16452275
|
Eppendorf™
0030078705 |
46 mm | 0,5 bis 20 μl |
203.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16462275
|
Eppendorf™
0030078713 |
53 mm | 2 bis 100 μl |
203.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16472275
|
Eppendorf™
0030078721 |
55 mm | 2 bis 200 μl |
210.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16482275
|
Eppendorf™
0030078730 |
55 mm | 20 bis 300 μl |
203.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16492275
|
Eppendorf™
0030078748 |
76 mm | 50 bis 1000 μl |
220.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Zuverlässiger Schutz vor Flüssigkeiten
- Verlässlicher Schutz vor Aerosolen1) und Biomolekülen
- Frei von PCR-Inhibitor-Additiven
- Schutz Ihrer Pipette vor aggressiven Flüssigkeiten bei Überpipettieren
- Erhältlich in PCR clean/Sterile (Sterile und pyrogenfrei)
- Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor sorgt für höchste Reinheit und Qualität
- Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter
- Zertifikat über die Filterwirksamkeit gem. EN 1822 erhältlich unter
- Modernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit durch niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack
1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
Spezifikation
ja | |
farblose Spitzen | |
PCR-frei | |
960 Spitzen | |
10 Gestelle × 96 Spitzen | |
ep Dualfilter T.I.P.S.™ |
ja | |
EN 1822 | |
Gestell | |
Verbrauchsmaterialien | |
Luftpolsterung | |
Polypropylen |