Learn More
Thermo Scientific™ EPA, TOC, Szintillationsfläschchen und Verschlüsse
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Anpassung an die Anforderungen Ihrer Anwendung sind Thermo Scientific EPA-Schraubfläschchen in drei Levels erhältlich: Level 300, 200 und 100.
Marke:  Thermo Scientific™ 40-TOCSV-20
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10709663
  • 367.00 € / 72 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
Wählen Sie das richtige Fläschchen für Wasseranalyse-Anwendungen nach EPA-Richtlinien. Thermo Scientific™ Komfort-Kits für EPA-Schraubfläschchen sind als vormontierte und unmontierte Komfort-Kits erhältlich und sparen Zeit bei der Probenvorbereitung. Zur Auswahl stehen Level 100, 200 (vorgereinigt) oder 300 (vorgereinigt und zertifiziert) EPA-Fläschchen aus Klar- oder Braunglas mit einem Gesamtfassungsvermögen von 20 ml bzw. 40 ml. Vormontierte Kits enthalten Fläschchen mit bereits vormontierten Verschlusskappen und Septa Unmontierte Komfort-Kits enthalten in Schrumpffolie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen und Septa in Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Ausführung 100 EPA-Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 100 Produkte sind nicht zertifiziert oder vorgereinigt. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen mit Schraubgewinde werden empfohlen für die separate Wasserentnahme gemäß EPA 40 CFR 136 „Guidelines for Establishing Test Procedures for the Analysis of Pollutants“ (Vorgaben zur Errichtung von Prüfverfahren für die Analyse von Schadstoffen) und nach EPA 40 CFR 141 „National Interim Primary Drinking Water Regulations: Control of Trihalomethanes in Drinking Water“ (Vorläufige nationale Bestimmungen für Trinkwasser: Kontrolle halogenierter Kohlenwasserstoffe in Trinkwasser).
Level 200 vorgereinigte Fläschchen
Die Fläschchen werden ebenso wie Level 300 Produkte nach einem strengen, registrierten ISO-Qualitätsmanagementsystem verarbeitet und verpackt. Level 200 Produkte sind nicht zertifiziert. Jede Produktpackung ist mit einer Fertigungsnummer versehen und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Level 300 vorgereinigt und zertifiziert
Labor zertifiziert nach US EPA Super Fund Standards gemäß der neuesten Ausgabe von „Specifications and Guidance for Contaminant Free Sample Containers“ (Spezifikationen und Leitlinien für kontaminationsfreie Probenbehälter) der EPA. Das Level 300 Analysenzertifikat wird durch von Dritten generierte, validierbare Labordaten gestützt und bietet eine lückenlose Rückverfolgbarkeit über den gesamten Fertigungsprozess. Jede Packung von Level 300 Produkten enthält ein Analysenzertifikat und wird unter Aufsicht versiegelt, um eine zuverlässige Kontrollkette zu gewährleisten.
Spezifikation
Spezifikation
TOC-Fläschchen, Klarglas, mit Kappenabdeckung, oben offene Kappe, 20 ppb TOC, 40 ml
Glas
Für die Wasseranalysenanwendung gemäß EPA-Richtlinien
Oben offene Verschlusskappe
Klar
40 ml
72
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.