Learn More
Epetraborole hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16497917 5 mg
16481259 1 mg
16475886 100 mg
16445198 10 mg
16441417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497917 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12479A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Epetraborole hydrochloride is a novel leucyl-tRNA synthetase (LeuRS) inhibitor, which inhibits protein synthesis by binding to the terminal adenosine ribose (A76) of leucyl-tRNA synthetase.
Epetraborole hydrochloride is a novel leucyl-tRNA synthetase (LeuRS) inhibitor, which inhibits protein synthesis by binding to the terminal adenosine ribose (A76) of leucyl-tRNA synthetase.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epetraborole hydrochloride
CAS 1234563-16-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H17BClNO4
Menge 5 mg
Synonym GSK2251052 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 200 mg/mL (731.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 28 mg/mL (102.37 mM)
SMILES OCCCOC1=C(B(O)O[C@@H]2CN)C2=CC=C1.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 273.52
Formelmasse 273.52
Reinheit (%) 99.25%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation