Learn More
Invitrogen™ EPHA2 Recombinant Human Protein
EPHA2 belongs to the ephrin receptor subfamily of the protein tyrosine kinase family.
Marke:  Invitrogen™ PV4094
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10076492
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
EPH and EPH-related receptors have been implicated in mediated developmental events, particularly in the nervous system. EPHA2 is overexpressed in many types of human cancers.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004422.2
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
EPHA2, ECK
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
76.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
EPH Receptor Kinase Family
Recombinant
Baculovirus