Learn More
Invitrogen™ EPHB2 Recombinant Human Protein
EPHB2 is a receptor tyrosine kinase that belongs to the ephrin receptor family.
Marke:  Invitrogen™ PR6320A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15468473
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Members of the Eph family of kinases play important roles in diverse biological processes including nervous system development, angiogenesis and neural synapsis formation and maturation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004433
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
EPHB2, HEK5
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
58.5kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Cytoplasmic
EPH Receptor Kinase Family
Recombinant
Baculovirus