Learn More
(-)-Epicatechin-Gallat, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041949
Click to view available options
Menge:
10 mg
20 mg
1257-08-5
C22H18O10
442.376
MFCD00075936
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
=--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
107905
CHEBI:70255
[(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]-3,4,5-trihydroxybenzoat
C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
1257-08-5
C22H18O10
442.376
MFCD00075936
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
=--epicatechin gallate, epicatechin gallate, =--epicatechin-3-o-gallate, l-epicatechin gallate, =--epicatechin-3-gallate, =--epicatechingallate, epicatechin monogallate, --epicatechin 3-o-gallate, teatannin, epicatechol, gallate
107905
CHEBI:70255
[(2R,3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3,4-dihydro-2H-chromen-3-yl]-3,4,5-trihydroxybenzoat
C1C(C(OC2=CC(=CC(=C21)O)O)C3=CC(=C(C=C3)O)O)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)O)O)O
Ein natürliches Produkt aus grünem Tee, das Apoptose induziert
(-)-Epicatechin gallate is used as an antioxidant investigated as an adjunct treatment of some methyicillin resistant bacteria. Epicatechin gallate binds to the cell membrane in methicillin-resistant Staphylococcus aureus which decreases the fluidity of the bilayer and induces changes in gene expression. One of the catechin isomers and a potent antioxidant that can modulate a wide range of membrane proteins. Its bilayer-modifying potency was tested using gramicidin A (gA) channels as probes. All the catechins alter gA channel function and modify bilayer properties, with a 500-fold range in potency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(-)-Epicatechingallat wird als Antioxidans verwendet, und auf Eignung als ergänzende Behandlung bei einigen Methyicillin-resistenten Bakterien untersucht wird. Epicatechingallat bindet an die Zellmembran in Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus an und verringert die Fluidität der Doppelschicht und induziert Veränderungen in der Genexpression. Eines der Katechin-Isomere und ein potentes Antioxidans, das eine breite Palette von Membranproteinen modulieren kann. Die Doppelschicht-modifizierende Potenz wurde mit Gramicidin A(gA)-Kanälen als Sonden getestet. Alle Katechine verändern die Funktion des gA-Kanals und modifizieren die Eigenschaften der Doppelschicht um das 500fache in der Wirksamkeit.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton, DMSO, Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (-)-Epicatechin gallate
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,DMSO,methanol.
Formelmasse 442.37
Physikalische Form Pulver