missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals (-)-Epinephrin (+)-Hydrogentartratsalz, 98+ %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• (-)-Epinephrin (+)-Bitartrat-Salz ist ein Hormon
•Es ist ein Monoamin und Katecholamin
Anwendungen
• (-)-Epinephrin (+)-Bitartratsalz ist ein α-adrenerger und β-adrenerger Rezeptor-Agonist
•Es kann im Fettgewebe verwendet werden, um den Blutverlust zu minimieren
• Es ist möglicherweise ein Thrombozytenagonist zur Vorbereitung einer optimalen Thrombozytenaggregometrie in 96-Well-Platten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 155.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'