Learn More
Epothilone A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16491349
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
25 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16491349 1 mg 1 Milligramm
16458407 5 mg -
16435718 10 mg 10 Milligramm
16433366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16491349 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13503
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Epothilone A is a competitive inhibitor of the binding of [3H] paclitaxel to tubulin polymers, with a Ki of 0.6-1.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epothilone A
Physikalische Form Solid
CAS 152044-53-6
Farbe White
Menge 1 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H39NO6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Epo A
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (253.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3([H])CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 493.66
Formelmasse 493.66
Reinheit (%) 98.61%
Güte Research