Learn More
Epothilone B, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493287
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16493287 50 mg -
16437278 10 mg -
16430296 2 mg 2 Milligramm
16419797 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17029
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Epothilone B is a microtubule stabilizer with a Ki of 0.71μM. It acts by binding to the αβ-tubulin heterodimer subunit which causes decreasing of αβ-tubulin dissociation.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Epothilone B
Physikalische Form Powder
CAS 152044-54-7
Farbe White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C27H41NO6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym EPO 906 Patupilone
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 125 mg/mL (246.22 mM)
SMILES O=C(C[C@H](O)C1(C)C)O[C@H](/C(C)=C/C2=CSC(C)=N2)C[C@]3([H])O[C@]3(C)CCC[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C1=O
Molekulargewicht (g/mol) 507.68
Formelmasse 507.68
Reinheit (%) 98.97%
Güte Research