Learn More
Epothilone D, MedChemExpress
Beschreibung
Epothilone D (KOS 862) is a potent microtubule stabilizer.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Epothilone D |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 189453-10-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H41NO5S |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | KOS 862 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.38 mM) |
| Mehr anzeigen |