Learn More
Eppendorf™ 40 x 15 ml-Festwinkelrotor der 5804/5810-Serie
Mit 24 oder 48 Stahlhülsen lieferbar
820.00 € - 1145.00 €
Spezifikation
Typ | Festwinkelrotor |
---|---|
Fassungsvermögen | 4 x 15 ml |
Max. RZB | 5.050 × g |
Max. Geschwindigkeit | 5.500 U/min |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 5804/5810 Zentrifuge |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12856243
|
Eppendorf™
5820771003 |
24 Stahlmanschetten |
820.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12846243
|
Eppendorf™
5820772000 |
48 Stahlmanschetten |
1145.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Füllvolumen: 0.6 l
- Max. Drehzahl/RZB: 5,500 U/min/5,050 x g
Spezifikation
Festwinkelrotor | |
5.050 × g | |
5804/5810 Zentrifuge |
4 x 15 ml | |
5.500 U/min |