Learn More
Eprinomectin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475936
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16475936 100 mg -
16431646 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12643
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide; has anthelmintic, insecticidal and miticidal activity.
Eprinomectin(MK-397) is an avermectin selected for development as a topical endectocide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eprinomectin
CAS 123997-26-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C50H75NO14
Menge 100 mg
Synonym MK-397
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (109.39 mM)
SMILES C[C@H]1[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](OC)C[C@H](O[C@@H]2[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H](/C(C)=C/C[C@@H](C3)OC4(O[C@@H]([C@@H](CC)C)[C@H](C)C=C4)C[C@H]3OC5=O)[C@@H](/C=C/C=C6CO[C@@H]7[C@@]\6(O)[C@H]5C=C(C)[C@H]7O)C)C[C@@H]2OC)O1
Molekulargewicht (g/mol) 914.13
Formelmasse 914.13
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation