Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ BioBased Reloads, Filtered
Die epT.I.P.S.™ BioBased-Pipettenspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased- und ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased-Filterpipettenspitzen in Volumina von bis zu 1.250 uL. Diese Pipettenspitzen sind zu mindestens 90 % aus biobasiertem Polypropylen hergestellt.
Marke: Eppendorf 0030081102
165.60 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.29000kg
Beschreibung
- Verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Labors und steigen Sie um auf epT.I.P.S.™BioBased in den neuen Eppendorf Reload variants.
- Diese Pipettenspitzen werden aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation hergestellt, die ausschließlich aus Abfall und Resten aus der Pflanzenölproduktion gewonnen werden, wie z. B. Altspeiseöl.
- Reduzieren Sie Ihre Menge an Laborabfall erheblich – verwenden Sie Reloads statt Einweg-Racks
- Vertrauen Sie in das Nachhaltigkeitsversprechen – unsere Produktionsstätte ist zertifiziert durch ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) zur Verfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Pipettenspitzen mit Zertifizierung durch ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), der unabhängigen Validierungsstelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten
- Premium-Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Ausgezeichnete Probenintegrität durch Verzicht auf Gleitmittel, Weichmacher und Biozide
Chargenspezifische Reinheitszertifikate von einem unabhängigen Labor können von der Eppendorf-Internetseite heruntergeladen werden - Allgemeine Qualitätszertifikate über die Einhaltung von Standards und allgemeinen Eppendorf-Qualitätsanforderungen
- Erhältlich in Volumina von 10 μL bis 1.250 μL, long in Reloads zur Verwendung mit epT.I.P.S.™ Box 2.0
- Erhältlich als epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Spezifikation
50 to 1250 μL | |
Sterile | |
Autoclavable | |
103 mm | |
PCR clean and sterile | |
10 Trays (96 Tips/Tray) | |
Pipette Tips | |
Yes | |
epT.I.P.S. |
Filtered | |
Colorless | |
4.06 in. | |
Lot-Specific Certificate | |
Reload Deck | |
960 Tips | |
Dark Green | |
Single-use | |
Polypropylene |