Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ BioBased Reloads, Filtered
Die epT.I.P.S.™ BioBased-Pipettenspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased- und ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased-Filterpipettenspitzen in Volumina von bis zu 1.250 uL. Diese Pipettenspitzen sind zu mindestens 90 % aus biobasiertem Polypropylen hergestellt.
Marke: Eppendorf 0030081234
158.40 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "22546" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.87800kg
Beschreibung
- Verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Labors und steigen Sie um auf epT.I.P.S.™BioBased in den neuen Eppendorf Reload variants.
- Diese Pipettenspitzen werden aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation hergestellt, die ausschließlich aus Abfall und Resten aus der Pflanzenölproduktion gewonnen werden, wie z. B. Altspeiseöl.
- Reduzieren Sie Ihre Menge an Laborabfall erheblich – verwenden Sie Reloads statt Einweg-Racks
- Vertrauen Sie in das Nachhaltigkeitsversprechen – unsere Produktionsstätte ist zertifiziert durch ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) zur Verfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Pipettenspitzen mit Zertifizierung durch ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), der unabhängigen Validierungsstelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten
- Premium-Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Ausgezeichnete Probenintegrität durch Verzicht auf Gleitmittel, Weichmacher und Biozide
Chargenspezifische Reinheitszertifikate von einem unabhängigen Labor können von der Eppendorf-Internetseite heruntergeladen werden - Allgemeine Qualitätszertifikate über die Einhaltung von Standards und allgemeinen Eppendorf-Qualitätsanforderungen
- Erhältlich in Volumina von 10 μL bis 1.250 μL, long in Reloads zur Verwendung mit epT.I.P.S.™ Box 2.0
- Erhältlich als epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Specifications
0.5 to 20 μL | |
Ja | |
Ja | |
46 mm | |
Biopur™ | |
10 Trays (96 Tips/Tray) | |
Pipette Tips | |
Ja | |
epT.I.P.S. |
Ja | |
Colorless | |
1.81 in. | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Reloads | |
960 Tips | |
Hellgrau | |
Single-use | |
Polypropylen (PP) |