Learn More
Eppendorf epT.I.P.S.™ BioBased Reloads, Biopur™, Non-Filtered
Die epT.I.P.S.™ BioBased-Pipettenspitzen, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased- und ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased-Filterpipettenspitzen in Volumina von bis zu 1.250 uL. Diese Pipettenspitzen sind zu mindestens 90 % aus biobasiertem Polypropylen hergestellt.
61.75 € - 66.30 €
Spezifikation
Gefiltert | Nein |
---|---|
Sterilität | Ja |
Farbe | Colorless |
Autoklavierbar | Ja |
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17797829
|
Eppendorf
0030075420 |
0.1 to 20 μL | 40 mm |
66.30 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17707839
|
Eppendorf
0030075439 |
2 to 200 μL | 53 mm |
61.75 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17717839
|
Eppendorf
0030075447 |
20 to 300 μL | 55 mm |
61.75 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17727839
|
Eppendorf
0030075455 |
50 to 1000 μL | 71 mm |
61.75 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17737839
|
Eppendorf
0030075463 |
50 to 1250 μL | 76 mm |
61.75 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17747839
|
Eppendorf
0030075471 |
50 to 1250 μL | 103 mm |
61.75 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Verbessern Sie die CO2-Bilanz Ihres Labors und steigen Sie um auf epT.I.P.S.™BioBased in den neuen Eppendorf Reload variants.
- Diese Pipettenspitzen werden aus recycelten Rohstoffen der zweiten Generation hergestellt, die ausschließlich aus Abfall und Resten aus der Pflanzenölproduktion gewonnen werden, wie z. B. Altspeiseöl.
- Reduzieren Sie Ihre Menge an Laborabfall erheblich – verwenden Sie Reloads statt Einweg-Racks
- Vertrauen Sie in das Nachhaltigkeitsversprechen – unsere Produktionsstätte ist zertifiziert durch ISCC PLUS (International Sustainability & Carbon Certification) zur Verfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette
- Pipettenspitzen mit Zertifizierung durch ACT (Accountability, Consistency, and Transparency), der unabhängigen Validierungsstelle für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Produkten
- Premium-Material, Qualität und Reinheit zertifiziert: Ausgezeichnete Probenintegrität durch Verzicht auf Gleitmittel, Weichmacher und Biozide
Chargenspezifische Reinheitszertifikate von einem unabhängigen Labor können von der Eppendorf-Internetseite heruntergeladen werden - Allgemeine Qualitätszertifikate über die Einhaltung von Standards und allgemeinen Eppendorf-Qualitätsanforderungen
- Erhältlich in Volumina von 10 μL bis 1.250 μL, long in Reloads zur Verwendung mit epT.I.P.S.™ Box 2.0
- Erhältlich als epT.I.P.S.™ BioBased Biopur™, ep Dualfilter T.I.P.S.™ BioBased PCR clean and sterile, ep Dualfilter T.I.P.S.™ SealMax™ BioBased Biopur™
Spezifikation
Nein | |
Colorless | |
ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, Certificate of Quality, Lot Specific Certificates Available | |
Reloads | |
480 Tips | |
Ja | |
epT.I.P.S. |
Ja | |
Ja | |
Biopur™ | |
5 Trays (96 Tips/Tray) | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
Polypropylen (PP) |