Learn More
Eppendorf epTIPS™ Standard-Pipettenspitzen
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
Marke: Eppendorf 0030000650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.14300kg
Beschreibung
Diese universal einsetzbaren Pipettenspitzen eignen sich für zahlreiche Pipetten Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™Die Standard-Pipettenspitzen zeichnen sich durch optimales Benetzungsverhalten, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade aus.
- Die epT.I.P.S. Pipettenspitzen können mit Pipettenmodellen anderer Hersteller eingesetzt werden
- Geringe Aufsatz- und Abwurfkräfte bei höchster Dichtigkeit
- Optimale Benetzungseigenschaften, hohe Transparenz und spezielle, zertifizierte Reinheitsgrade sind der sichtbare Ausdruck unserer Produkt- und Herstellungsphilosophie
- Hochwertige Eppendorf Original-Pipettenspitzen in wiederverschließbaren Beuteln
- epT.I.P.S. Standardmäßige 200 μl-, 300 μl- und 1.000 μl-Spitzen sind auch in den Farben gelb und blau erhältlich
- Die Spitzen können bei 121 °C in 20 Minuten autoklaviert werden
- Menge: 300 Spitzen (3 Beutel × 100)
Spezifikation
0.2 bis 5 ml | |
Lila | |
175 mm | |
Pipettierung von Flüssigkeiten | |
Extra lang | |
Eppendorf™ Pipettierer | |
epT.I.P.S.™ |
Ungefiltert | |
Autoklavierbar | |
EN ISO 8655 | |
Bulk | |
300 Spitzen (3 Beutel × 100) | |
Yes | |
Fine |