Learn More
Eppendorf™ GELoader™ Spitzen
Diese flexiblen langen und schmalen Pipettenspitzen eignen sich für die Handhabung kleinster Volumen. Eppendorf GELoader™ Spitzen eignen sich optimal für die Gelektrophorese und das Laden von Polyacrylamidgelen.
Marke: Eppendorf™ 0030001222
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30060kg
Beschreibung
- GELoader Spitzen und Gestell autoklavierbar
- Höchste Präzision und Genauigkeit bei Verwendung mit Eppendorf Pipetten für 0.5 bis 10 μl (graue Steuertaste)
Spezifikation
0.5 bis 20 μl | |
6.8 cm | |
Gel-Beladung | |
Polypropylen |
Ja | |
Zum Auffüllen von Proben auf Polyacrylamidgele | |
GELoader™ |