Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Pipettenspitzen mit niedriger Retention
Mit diesen Pipettenspitzen lassen sich die Reproduzierbarkeit erhöhen und der Verlust teurer Reagenzien bei empfindlichen PCR- und Echtzeit-PCR-Anwendungen mindern. Eppendorf™ epTIPS™Pipettenspitzen mit niedriger Retention eignen sich optimal für Zellkulturen (Medien) und Proben, die Detergentien enthalten.
N.V.
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sie erfüllen die strengsten Anforderungen in der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, PCR*, Molekularbiologie und Zytotechnologie |
Spitzenform | Pipettiererspitzen mit niedriger Retention |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ Pipettierer |
Beschreibung
Increase reproducibility and reduce the loss of expensive reagents in sensitive PCR and real-time PCR applications with these pipettor tips. Eppendorf™ epTIPS™ Low-retention Pipettor Tips are ideal for cell culture (media) applications and applications with samples that contain detergents.
- Extrem homogene Oberfläche für maximale Reproduzierbarkeit
- Extrem hydrophobe Oberfläche für minimalen Probenverlust
- Signifikant reduzierte Schaumbildung während der Pipettierung
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien
- PCR-rein oder in Eppendorf Qualität erhältlich
- Auch als ep Dualfilter T.I.P.S. PCR-rein/steril (steril und pyrogenfrei) erhältlich
- Ohne Beschichtung
Spezifikation
Ungefiltert | |
Sie erfüllen die strengsten Anforderungen in der Medizin-, Pharma- und Lebensmittelbranche, PCR*, Molekularbiologie und Zytotechnologie | |
Eppendorf™ Pipettierer |
Ja | |
Pipettiererspitzen mit niedriger Retention | |
epT.I.P.S. |