Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Reloads, Pipettenspitzen
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Pipettenspitzen-Nachfüllsysteme ermöglichen eine kontaminationsfreie Handhabung von Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Format | Gestell |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ Pipettierer |
Produktlinie | epT.I.P.S. |
Beschreibung
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor.Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™Pipettenspitzen-Nachfüllsysteme ermöglichen eine kontaminationsfreie Handhabung von Nachfülltabletts.Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
- Kontaminationsfreie Überführung der Nachfülleinsätze in die Nachfüllbox (epT.I.P.S.™ Box) mit Kunststoffabdeckungen
- Gestelle können autoklaviert werden.
- Auch in PCR*-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, RNAse und PCR*-Inhibitoren, verfügbar
- 0.1 μl- bis 10 μl- und 2 μl- bis 200 μl-Spitzen werden in 5er-Stapeln geliefert, die stapelweise autoklaviert werden können.
Spezifikation
Ja | |
Gestell | |
Eppendorf™ Pipettierer | |
epT.I.P.S. |