Learn More
Eppendorf™ epTIPS™ Reloads, Pipettenspitzen
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reloads Pipettenspitzen ermöglichen ein kontaminationsfreies Handling der Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
N.V.
Spezifikation
Autoklavierbar | Ja |
---|---|
Format | Refill |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Eppendorf™ Pipettierer |
Produktlinie | epT.I.P.S. |
Beschreibung
Dieses Nachfüllsystem erleichtert die Arbeit im Molekularbiologie-Labor. Die Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reloads Pipettenspitzen ermöglichen ein kontaminationsfreies Handling der Nachfülltabletts. Kunststoffdeckel schützen die Einsätze vor direktem Kontakt während der Überführung in die Arbeitsbox.
- Das Nachfüllsystem umfasst eine autoklavierbare Arbeitsbox, die epTIPS Box und praktische Nachfülleinsätze, die epTIPS Reloads.
- Die Gesamtabfallmenge ist im Vergleich zu herkömmlichen Wegwerfboxen stark reduziert, sodass umweltrelevante Bedenken berücksichtigt werden.
- Alle Komponenten können zu 100 % recycelt werden.
- Die robuste Box gewährleistet eine stabile Basis – ideal für die Arbeit mit Mehrkanalpipetten.
- Reloads können in Ihrer Verpackung autoklaviert und für die zukünftige Verwendung gelagert werden – dies reduziert den Bedarf nach mehreren Nachfüllboxen.
- Farbkodierte Einsätze zur leichten Volumenerkennung und den leichten Abgleich mit der entsprechenden Eppendorf Pipette
- Auch in PCR*-reiner Qualität, frei von menschlicher DNA, RNAse und PCR*-Inhibitoren, verfügbar
- IvD-Konformität
Spezifikation
Ja | |
Refill | |
Eppendorf™ Pipettierer | |
epT.I.P.S. |