Learn More
Invitrogen™ ErbB2 (HER2) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHERBB2X5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17175429
  • 2635.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human ErbB2 (HER2) ELISA quantitates Hu HER2 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HER2. Principle of the method The Human HER2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
ErbB2 (Her2/neu) ist eine 185 kDa große transmembrane Rezeptor-Tyrosin-Kinase aus der EGFR-Familie (epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor), die biologische Reaktionen wie Zellwachstum, Differenzierung und Gewebeentwicklung reguliert. ErbB2 hat keinen eigenen Ligandenbindungsbereich und kann Wachstumsfaktoren nicht binden. ErbB2 bindet sich jedoch eng an andere Ligandengebundene Mitglieder der EGF-Rezeptorfamilie, um einen Heterodimer zu bilden, die Ligandenbindung zu stabilisieren und die Kinase-vermittelte Aktivierung nachgeschalteter Signalwege, wie sie beispielsweise Mitogen-aktivierte Proteinkinase und Phosphatidylinositol-3-Kinase betreffen, zu verbessern. Die Autophosphorylierung von Tyrosin 1139 von ErbB2 ermöglicht die Bindung von Grb2 und der Src-SH2-Domäne, wodurch die Aktivierung der Ras-, Raf-, ERK1/2- und JAK/STAT-Signalwege ermöglicht wird. Die alternative Spleißung von ErbB2 führt zu mehreren Transkriptvarianten, von denen einige verschiedene Isoformen codieren und andere, die nicht vollständig charakterisiert sind. Beim Menschen ist das Gen, das ERBB2 codiert, auf Chromosom 17 vorhanden. Amplifikation und/oder Überexpression des ErbB2-Gens wurde bei Ovarialtumoren, Brust-, Lungen- und Hautkrebs beschrieben.
Spezifikation
Spezifikation
P04626
8 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
2064
<12%
SAV-HRP, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Standard, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungskonzentrat, Stopplösung
5 x 96 Tests
Angiogenese
2°bis 8 °C
Human
4 h 45 min
8,19 pg/mL bis 2000 pg/mL
8 pg/mL bis 2000 pg/mL
Biotin
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF- 4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
ERBB2
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
1 h 20 min