Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatin-Analogon
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Beschreibung | Gelb |
| Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein Inhibitor der EGF-Rezeptor-assoziierten Tyrosinkinase |
| Formelmasse | 194,19g/mol |
| Löslichkeit | Löslich in Methanol oder 0,1 M NaOH; unlöslich in Wasser |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
| Form | Pulver |
| InChI-Schlüssel | BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O |
| Mehr anzeigen |