Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 07020076
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10264341
  • 160.06 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN ISO 1773
  • Mit Bördelrand
  • Mit Graduierung
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
52 mm
Duran Glas
2/Packung
3 l
310 mm