Learn More
Erlose, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11432741 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11432741 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11432741 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219866883
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 €
    2244.90 € / 250 Milligramm
    Sparen 115.10 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Erlose
CAS 13101-54-7
Farbe Weiß
Summenformel C18H32O16
MDL-Nummer MFCD00190706
Menge 250 mg
Synonym Glykosylsaccharose, beta-D-Fructofuranosyl alpha-D-Glucopyranosyl-1->4-alpha-D-Glucopyranosid, Alpha-Maltosyl beta-Fruktofuranosid, a-D-Glucopyranosid, b-D-Fructofuranosyl O-a-D-Glucopyranosyl-1, Alpha-D-Glucopyranosid, beta-D-Fructofuranosyl O-alpha-D-Glucopyranosyl-1-4, Alpha-D-Glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-D-Glucopyranosyl-1,2-beta-D-Fructofuranosid, 2R,3R,4S,5S,6R-2-2R,3S,4R,5R,6R-6-2S,3S,4S,5R-3,4-Dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl-oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxan-3,4,5-triol, alpha-d-glucopyranoside, beta-d-fructofuranosyl o-alpha-d-glucopyranosyl-1-4, alpha-d-glucopyranosyl-1,2,3,4-alpha-d-glucopyranosyl-1,2-beta-d-fructofuranoside, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-6-2s,3s,4s,5r-3,4-dihydroxy-2,5-bis hydroxymethyl oxolan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol
InChI-Schlüssel FVVCFHXLWDDRHG-KKNDGLDKSA-N
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3(C(C(C(O3)CO)O)O)CO)CO)O)O)O)O
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-6- (hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekulargewicht (g/mol) 504.438
PubChem CID 193471
ChEBI CHEBI:55512
Formelmasse 504.4
Physikalische Form Kristallpulver