Learn More
Erlotinib Hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
16465686 100 mg 100 Milligramm
16401626 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16465686 Supplier Medchem Express Supplier No. HY12008
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Erlotinib Hydrochloride (CP-358774 Hydrochloride) inhibits purified EGFR kinase with an IC50 of 2 nM.
Specifications
Chemischer Name oder Material Erlotinib Hydrochloride
CAS 183319-69-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H24ClN3O4
Menge 100 mg
Synonym CP-358774 hydrochlorideNSC 718781 hydrochlorideOSI-774 hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 6.2 mg/mL (14.42 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES COCCOC1=CC2=NC=NC(NC3=CC=CC(C#C)=C3)=C2C=C1OCCOC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 429.9
Formelmasse 429.9
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease