Learn More
Thermo Scientific™ Peptid gegen Erythromycin-Resistenz
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J66230.MA
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
-30°C to -10°C | |
664.86 | |
10 mg | |
Met-Arg-Leu-Phe-Val |
MRLFV | |
Fest | |
Erythromycin Resistance Peptide | |
RUO - research use only |
Nur für Forschungszwecke