Learn More
Erythropoietin R Rabbit anti-Human, Clone: 16, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
384.00 € - 571.00 €
Spezifikation
| Antigen | Erythropoietin R |
|---|---|
| Klon | 16 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18241096
|
Novus Biologicals
NBP2-89615-50UL |
50 μg |
384.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18283746
|
Novus Biologicals
NBP2-89615-100UL |
100 μg |
571.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Erythropoietin R Monoclonal specifically detects Erythropoietin R in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| Erythropoietin R | |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EPO-R, erythropoietin receptor, MGC138358 | |
| Recombinant Human Erythropoietin R protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 16 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2057 | |
| IgG | |
| Protein A purified |