Learn More
MP Biomedicals™ 7X™-PF-Reinigungslösung
7X™-PF-Reinigungslösung ist ein phosphatfreies Reinigungsmittel, das speziell zur sicheren und effektiven Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten entwickelt wurde.
Marke: MP Biomedicals™ 097667195
Weitere Details : Netto-Gewicht : 18.93000kg
Beschreibung
- Umweltverträglich und phosphatfrei.
- Entwickelt für die sichere und effektive Reinigung von Laborgeräten und Glasgeräten inklusive Reagenzgläsern, Petrischalen, Kolben, Objektträgern, Pathologie-Ausstattung und chirurgischen Instrumenten
- Es sind verschiedene praktische Packungsgrößen erhältlich
- Verkauft in konzentrierter Form, damit der Kunde die entsprechende Verdünnung nach Bedarf herstellen kann
- Entwässert in Sekunden vollständig aus Glaswaren
- Es entfernt Rückstände, ohne dabei interferierende Fluoreszenz zu hinterlassen
- pH-neutral, pH-Anpassung bei keiner Konzentrationen notwendig
- Kein Ätzen von Laborgeräten aus Glas oder Kunststoff bei jeglichen Konzentrationen
Spezifikation
Flüssigkeit | |
Gelb | |
15°bis 30 °C | |
5 gal. |
7 bis 8 | |
7X | |
Verwendung auf Glas, Kunststoff, Tischgeräten und Schläuchen |