missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eserin, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Beschreibung
Beinhaltet
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Eserin | 57-47-6 | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Eserin |
CAS | 57-47-6, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C15H21N3O2 |
InChI-Schlüssel | PIJVFDBKTWXHHD-HIFRSBDPSA-N |
SMILES | CC12CCN (C1N (C3 = C2C = C (C = C3) OC ( = O) NC) C) C |
IUPAC-Name | [(3aR,8bS)-3,4,8b-trimethyl-2,3a-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]indol-7-yl] N-methylcarbamat |
Molekulargewicht (g/mol) | 275.352 |
PubChem CID | 5983 |
Mehr anzeigen |
Produkt nur für den Laborgebrauch
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'