Learn More
Eslicarbazepine acetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482196
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16482196 500 mg -
16454457 50 mg -
16428426 100 mg 100 Milligramm
16418588 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16482196 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0703
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Eslicarbazepine acetate (BIA 2-093), an antiepileptic drug, is a dual a dual Inhibitor of β-Secretase and voltage-gated sodium channel.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eslicarbazepine acetate
Physikalische Form Solid
CAS 236395-14-5
Farbe White
Menge 500 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H16N2O3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Synonym BIA 2-093
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (337.47 mM)
SMILES O=C(N1C2=CC=CC=C2C[C@H](OC(C)=O)C3=CC=CC=C31)N
Molekulargewicht (g/mol) 296.32
Formelmasse 296.32
Reinheit (%) 99.72%
Güte Research