Learn More
Eslicarbazepine, MedChemExpress
Beschreibung
Eslicarbazepine is an oral anticonvulsant indicated for the adjunctive treatment of partial seizures.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Eslicarbazepine |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 104746-04-5 |
| Farbe | Off-White |
| Menge | 25 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H14N2O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Synonym | BIA 2-194 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 250 mg/mL (983.17 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |