Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16487768 10 mg 10 Milligramm
16487616 100 mg -
16443737 50 mg 50 Milligramm
16430238 5 mg -
16401819 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16487768 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19440
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esonarimod
Physikalische Form Solid
CAS 101973-77-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym KE-298
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 280.34
Formelmasse 280.34
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research