Learn More
Esonarimod, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200101423
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16487768
Marke: Medchem Express HY19440
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Esonarimod (KE-298) is an antirheumatic agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Esonarimod
Physikalische Form Solid
CAS 101973-77-7
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H16O4S
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym KE-298
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (356.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CC=C(C(CC(CSC(C)=O)C(O)=O)=O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 280.34
Formelmasse 280.34
Reinheit (%) 99.94%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.