Learn More
Ethacridine lactate monohydrate, MedChemExpress
Beschreibung
Ethacridine lactate (Acrinol) monohydrate is a widely used antiseptic and abortifacient. Ethacridine lactate monohydrate is effective against Staphylococcus aureus and other gram-positive cocci. Ethacridine lactate monohydrate is also a poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG) inhibitor.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethacridine lactate monohydrate |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 6402-23-9 |
| Farbe | Yellow |
| Menge | 100 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C18H23N3O5 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Acrinol monohydrate |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.71 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (5.53 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |