Learn More
Ethambutol dihydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482219
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 16482219
Marke: Medchem Express HYB0535A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Ethambutol dihydrochloride (Emb dihydrochloride) is a bacteriostatic antimycobacterial agent, which obstructs the formation of cell wall by inhibiting arabinosyl transferases.
Ethambutol dihydrochloride (Emb dihydrochloride) is a bacteriostatic antimycobacterial agent, which obstructs the formation of cell wall by inhibiting arabinosyl transferases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethambutol dihydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 1070-11-7
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C10H26Cl2N2O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Synonym Emb dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (360.71 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (180.36 mM)
SMILES CC[C@H](NCCN[C@@H](CC)CO)CO.Cl.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 277.23
Formelmasse 277.23
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.