Learn More
Ethanol D6 99.00% D, Eurisotop
Artikelnummer. 17287436
Encompass
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
2 x 1 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17287436 5 mL
15941320 2 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17287436 Lieferant Eurisotop Lieferanten-Nr. D114FD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Alkohol gemäß der europäischen Richtlinie 92/83/EWG.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Synonym: Ethanol-d6, Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
Ethanol D6
  • Isotopic Enrichment: 99.00% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Chemical Identifiers
CAS 1516-08-1
Summenformel C2H6O
Molekulargewicht (g/mol) 52.11
InChI-Schlüssel LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
Synonym Ethanol-d6, Ethyl alcohol-d6, Ethyl-d5 alcohol-d, Hexadeuteroethanol
IUPAC-Name (2H5)ethan-1-(2H)ol
SMILES [2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Chemischer Name oder Material Ethanol D6
Farbe Farblos
Deuterium (D) 99.00% D
Menge 5 mL
Schmelzpunkt -114.1°C
Siedepunkt 78.5°C
Güte Research