Learn More
Ether, konserviert mit 2 % Alkohol,0.5 % max. Wasser und 7 ppm min. BHT, USP., J.T.Baker™
Catalog Number 15538554
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
Ethoxyethan
CCOCC
60-29-7
C4H10O
74.12
MFCD00011646
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Diethylether, Ethylether, Diethyloxid, Ethyloxid, Äther, Betäubungsether, 3-Oxapentan, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
3283
CHEBI:35702
Ethoxyethan
CCOCC
Chemischer Name oder Material Ether
Namenshinweis Konserviert mit 2 % Alkohol, max. 0.5 % . Wasser und min. 7 ppm BHT
Flammpunkt −45.00 °C
Verpackung Aluminiumflasche
Menge 1 l
Relative Dichte 1 l = 0.71 kg
Formelmasse 74.12
Güte USP