Learn More
Ethopabate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478846
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16478846 100 mg
16432306 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16478846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2138
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Ethopabate is an antiprotozoal agent which has been widely used to treat and prevent coccidiosis in chickens.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethopabate
Physikalische Form Solid
CAS 59-06-3
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H15NO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Ethyl pabate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (210.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1OCC
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
Formelmasse 237.25
Reinheit (%) 99.22%
Güte Research