Learn More
Ethopabat, TRC
Artikelnummer. 30010304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010304 250 mg 250 Milligramm
30135382 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010304 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE890800250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-06-3
Summenformel C12 H15 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 237.25
Synonym Benzoic acid, 4-(acetylamino)-2-ethoxy-, methyl ester, Benzoic acid, 4-acetamido-2-ethoxy-, methyl ester (7CI,8CI), 4-Acetamido-2-ethoxybenzoic acid methyl ester, Ethopabate, Ethyl pabate, Methyl 2-ethoxy-4-acetamidobenzoate, Methyl 4-(acetylamino)-2-ethoxybenzoate, Methyl 4-acetamido-2-ethoxybenzoate
IUPAC-Name Methyl-4-Paracetamido-2-Ethoxybenzoat
SMILES CCOc1cc(NC(=O)C)ccc1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethopabate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO4/c1-4-17-11-7-9(13-8(2)14)5-6-10(11)12(15)16-3/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,13,14)
Formelmasse 237.1001